Learn More
2-Ciano-2-metilpropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
15434087 10 g 10 g
15444087 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 15434087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31432.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1572-98-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Soluble en éter. No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1572-98-1
Fórmula molecular C7H11NO2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD00034667
Clave InChI FYGRPGOHQCPZCV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344887
Nombre IUPAC 2-ciano-2-metilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate
Densidad 0.97
Punto de ebullición 185°C
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-cyano-2-methylpropionic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, ethyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate, 2-cyano-2-methylpropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methyl-propanoate, propanoic acid, 2-cyano-2-methyl-, ethyl ester, pubchem23352, acmc-209dfv, ksc529g3h, ethyl2-cyano-2-methylpropionate
Información de solubilidad Soluble in ether. Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 97%