Learn More
2-(N-Ftalimidooxi)-2-metilpropionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15416686 250 mg 250 miligramos
15468218 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15416686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61660.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40674-21-3
Fórmula molecular C14H15NO5
Peso molecular (g/mol) 277.276
Clave InChI UNZUMKCIIIFEJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl oxy-2-methylpropionate, ethyl 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yloxy-2-methylpropanoate, ethyl 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl oxy-2-methylpropanoate, 2-phthalimidyloxy isobutyric acid ethyl ester, propanoic acid,2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl oxy-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 3016209
Nombre IUPAC 2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)oxi-2-metilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(N-phthalimidooxy)-2-methylpropionate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido