Learn More
Etilo 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propionato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11449693 5 g 5 g
11459693 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11449693
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12459.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70311-20-5
Fórmula molecular C14H20O5
Peso molecular (g/mol) 268.309
Número MDL MFCD00017522
Clave InChI AYBWQZGGKFGQLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionate, ethyl 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoate, ethyl 3,4,5-trimethoxy dihydrocinnamate, ethyl 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoate #, 3,4,5-trimethoxybenzenepropionic acid ethyl ester, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 622665
Nombre IUPAC etilo 3-(3,4,5-trimetoxifenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3- (3,4,5-trimethoxyphenyl)propionate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.31
Porcentaje de pureza 98%