Learn More
3-Ciano-2-mercapto-6-metilpiridina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468927
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56891-69-1
Fórmula molecular C10H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 222.262
Número MDL MFCD00052275
Clave InChI WBMMFDGNOQLZNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinate, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 3-cyano-2-mercapto-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, acmc-1axqk, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylisonicotinate, 3-cyano-4-ethoxycarbonyl-6-methylpyridine-2-thiol, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1h-pyridine-4-carboxylate, ethyl 5-cyano-2-methyl-6-thioxohydropyridine-4-carboxylate
PubChem CID 723622
Nombre IUPAC 3-Ciano-6-metil-2-sulfanilideno-1H-piridina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=S)NC(=C1)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
3-Ciano-2-mercapto-6-metilpiridina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™ >