Learn More
3-Etoxiacrilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455428
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 15455428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59187.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1001-26-9 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Used in the preparation of N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)fenil]-N-etilacetamida.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1001-26-9
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009863
Clave InChI ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
PubChem CID 5366269
Nombre IUPAC (E)-3-etoxiprop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC=CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxyacrylate
Color Incolora
Densidad 0.998 g/mL
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Fórmula lineal CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Índice de refracción 1.4465
Cantidad 10 g
Número UN UN3334
Beilstein 1721612
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido