Learn More
Acetato de etilo (3-formilfenoxi), 96 %
Código de producto. 11325669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11325669 5 g 5 g
11335669 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11325669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20399.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51264-68-7
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Número MDL MFCD04227168
Clave InChI HMBNSDWJNMBKAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-3-formylphenoxy acetate, ethyl 3-formylphenoxyacetate, ethyl 3-formylphenoxy acetate, acetic acid, 2-3-formylphenoxy-, ethyl ester, acmc-20akzn, ethyl-3-formylphenoxyacetate, 3-ethoxycarbonylmethoxy benzaldehyde, 3-formylphenoxyacetic acid ethyl ester, 3-formyl-phenoxy-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 1494377
Nombre IUPAC etilo 2-(3-formilfenoxi)acetato
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (3-formylphenoxy)acetate
Punto de ebullición 148°C to 150°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 5 g
Beilstein 2109732
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 96%