Learn More
4-Bromobenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11450173
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
5798-75-4
C9H9BrO2
229.07
MFCD00016329
XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
22043
4-bromobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
5798-75-4
C9H9BrO2
229.07
MFCD00016329
XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
22043
4-bromobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Ethyl 4-bromobenzoate undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromobenzoato de etilo se somete a una reducción con hidruro de diisobutil-t-butoxialuminio de potasio (PDBBA) a 0 °C para producir aldehídos. Se ha descrito una reacción del 4-bromobenzoato de etilo y del cloruro de bencilo sustituido con el polvo de zinc y un catalizador de Pd.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromobenzoate
Densidad 1.403
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 50 g
Beilstein 1867129
Índice Merck 14,1408
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza ≥98%