Learn More
4-(Bromometil)benzoato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384086
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11384086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19219.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26496-94-6 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26496-94-6
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.10
Número MDL MFCD03791307
Clave InChI TWQLMAJROCNXEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl benzoic acid ethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylbenzyl bromide, benzoic acid, 4-bromomethyl-, ethyl ester, zlchem 925, acmc-1cknv, 4-carboethoxy-benzylbromide, 4-carboethoxybenzyl bromide, ethyl 4-bromomethyl-benzoate
PubChem CID 954261
Nombre IUPAC 4-(bromometil)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
Punto de fusión 28°C to 33°C
Punto de ebullición 145°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.5494
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 1869569
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.