Learn More
4-Dimetilaminobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate is employed as a photoinititator in cell encapsulation applications. It is also useful for organic synthesis. Further, it is used in UV-curing coatings and inks for the initiation of photo polymerization of unsaturated prepolymers. In addition to this, it acts as a active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-dimetilaminobenzoato de etilo se emplea como fotoiniciador en aplicaciones de encapsulación celular. También es útil para la síntesis orgánica. Además, se utiliza en recubrimientos de curado UV y tintas para el inicio de la fotopolimerización de prepolímeros no saturados. Asimismo, actúa como un ingrediente farmacéutico activo intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes, bases y ácidos.
El 4-dimetilaminobenzoato de etilo se emplea como fotoiniciador en aplicaciones de encapsulación celular. También es útil para la síntesis orgánica. Además, se utiliza en recubrimientos de curado UV y tintas para el inicio de la fotopolimerización de prepolímeros no saturados. Asimismo, actúa como un ingrediente farmacéutico activo intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes, bases y ácidos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-dimethylaminobenzoate |
Punto de fusión | 63°C to 65°C |
Densidad | 1.06 |
Punto de ebullición | 190°C to 191°C (14 mmHg) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2210233 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.25 |
Porcentaje de pureza | 99% |