missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Isopropilpiperazina-1-carboxilato de etilo, 98 %

Código de producto. 11477016
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11477016

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25341.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 61014-91-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD08064222
Clave InChI HRMZRPQIFGCXML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-1-methylethyl piperazine-1-carboxylate, ethyl 4-isopropylpiperazine-1-carboxylate, ethyl 4-propan-2-yl piperazine-1-carboxylate, acmc-20akz8, ethyl 4-methylethyl piperazinecarboxylate, ethyl 4-isopropyl-1-piperazinecarboxylate, ethyl 4-1-methylethyl-1-piperazinylcarboxylate, 4-isopropylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, ethyl ester
PubChem CID 116096
Nombre IUPAC 4-propán-2-ilpiperazina-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1CCN(CC1)C(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl 4-isopropylpiperazine-1-carboxylate
Punto de ebullición 128°C to 130°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.468
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado