Learn More
4-Metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate |
Densidad | 1.265 |
Punto de ebullición | 117°C to 118°C (15 mmHg) |
Índice de refracción | 1.504 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 609140 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto