Learn More
Etilo 4-metil-4-pentenoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10088309 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10088309 1 g Frasco de vidrio 1 g
10515470 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10088309
Marca: Thermo Scientific Acros 427370010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 4911-54-0 | C8H14O2 | 142.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4911-54-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Número MDL MFCD00075160
Clave InChI RRTBSPBUHUUTHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-methyl-4-pentenoate, 4-methyl-pent-4-enoic acid ethyl ester, 4-pentenoic acid,4-methyl-, ethyl ester, acmc-20akyd
PubChem CID 3416433
Nombre IUPAC etil 4-metilpent-4-enoato
SMILES CCOC(=O)CCC(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyl-4-pentenoate
Densidad 0.8910g/mL
Punto de ebullición 85.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)CH2CH2C(O)OCH2CH3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.891
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-methyl-4-pentenoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.