Learn More
5-(2-Furil)-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10102854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10102854
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46923DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 104296-35-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12N2O3
Número MDL MFCD08271949
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl-5-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-20m73c, ethyl 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 1-methyl-5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,5-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
Clave InChI QEOVLTVAGMDVLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=NN(C(=C1)C2=CC=CO2)C
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)-1-metilpirazol-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537640
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.23
Porcentaje de pureza 97%