Learn More
7-Metoxibenzofuran-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate |
Nombre de nota | 97% |
CAS | 50551-58-1 |
Punto de fusión | 85°C to 90°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C12H12O4 |
Número MDL | MFCD00060510 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
7-Metoxibenzofuran-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido