Learn More
Acetato de etilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10610215
Acetato de etilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10610215
10 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10610215
Marca: Thermo Scientific Acros 149470100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.5°C
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 78.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3710 to 1.3740
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.902
Fórmula lineal CH3CO2C2H5
Presión de vapor Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Agua 0.05% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 3811
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2419597 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Número de lote2401642 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Número de lote2523830 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Número de lote2400022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Número de lote2404441 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl acetate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetato de etilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >