Learn More
Acetato de etilo, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11327458
Acetato de etilo, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327458
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Código de producto. 11327458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031344.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Densidad 0.902 g/mL
Punto de ebullición 77°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -3°C (26°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.372
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH3
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Índice Merck 14,3757
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN28L005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Número de loteN14L031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Número de loteM31L047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Número de loteY25K007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Número de loteX04K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de etilo, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals >