Learn More
Acetato de etilo, BAKER, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Descripción
Un grado de productos químicos son para uso en laboratorio, para síntesis orgánica y para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Acetate |
| Punto de fusión | -83.57°C |
| CAS | 141-78-6 |
| Color | Incolora |
| Aspecto | Passes test |
| Densidad | 0.9g/cm3 at 20°C |
| Punto de ebullición | 76°C to 78°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | 2.1 - 11.5 Vol % |
| Temperatura de inflamación | −1°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.