Learn More
Ethyl Acetate, Biotech Grade, ≥99.8%, Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number 15685680
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
Biotech. grade,≥99.8%
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Punto de ebullición 77°C
Cantidad 2 L
Límite de explosión 2.2 to 11.5% (38°F)
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Olor Characteristic fruity
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73mmHg (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%