Learn More
Acetato de etilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Descripción
Acetato de etilo, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -83.5°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 75°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 103 mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.45cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetato de etilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido