Learn More
Acetato de etilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Descripción
Acetato de etilo, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -83.5°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 75°C |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Recipiente de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 103mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.45cp at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.