Learn More
Ethyl Acetate, HPLC Grade, J.T. Baker™
206.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Descripción
- Para su uso en espectrofotometría de cromatografía líquida (HPLC y UHPLC); para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl Acetate |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −4.00°C (− 39.2°F) |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 0.90kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11 |
Grado | HPLC |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Ethyl Acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .