Learn More
Ethyl Acetate, puriss., ≥99.5% (GC); Honeywell™ Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15622910
Ethyl Acetate, puriss., ≥99.5% (GC); Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15622910
4 x 2.5 L, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de polietileno
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 15622910
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 272274X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Británica, NF Eur.,≥ 99,5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009171
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nombre IUPAC etil acetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Punto de fusión -84°C
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Color Incolora
Densidad 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Punto de ebullición 76.5°C to 77.5°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 2.2 to 11.5% (38°F)
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73mmHg (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado puriss.
Show More Show Less
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN0530 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/03/2023 Catalog Number27227-2.5L,27227-35KG,27227-4X2.5L,27227-6X1L,27227-180KG,27227-1L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl acetate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ethyl Acetate, puriss., ≥99.5% (GC); Honeywell™ Riedel-de Haën™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.