Learn More
Acetato de etilo, reactivo ACS, Grado Spectro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl acetate |
Punto de fusión | -83.5°C |
Absorbancia | 0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 275nm, 0.1 max. at 263nm, 0.5 max. at 257nm, 1 max. at 255nm |
Densidad | 0.9020g/mL |
Punto de ebullición | 75.0°C to 78.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | −4°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.3710 to 1.3740 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458239 | Certificado de análisis | 13/12/2023 | 423170025,423175000 |
A0452149 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 423170025,423175000 |
A0394018 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 423170025,423175000 |
A0448631 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 423170025,423175000 |
A0446363 | Certificado de análisis | 30/09/2022 | 423170025,423175000 |
Seguridad y manipulación
- Ethyl acetate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl acetate