Learn More
Acetoacetato de etilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl acetoacetate |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | -45.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0300g/mL |
Punto de ebullición | 180.0°C |
Temperatura de inflamación | 70°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |