Learn More
Acetoacetato de etilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10429030
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-97-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00009199
Clave InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetoacetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 180.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4180 to 1.4200
Cantidad 1 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Índice Merck 15, 3812
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosidad 1.696 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido