Learn More
Acetoacetato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458940
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11458940
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12544.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Ethyl acetoacetate is used as an intermediate in organic synthesis and as a co-promoter for unsaturated polyester resins. It is widely used in the production of dyes, inks, perfumes, plastics and flavoring agents. It is an important starting material for the syntheses of alpha-substituted acetoacetic esters and cyclic compounds like pyrazole, pyrimidine and coumarin derivatives. It acts as an intermediate in the synthesis of vitamins and pharmaceuticals. It finds application as a formaldehyde scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetoacetato de etilo se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica y como copromotor de resinas de poliéster insaturadas. Se utiliza ampliamente en la producción de colorantes, tintas, perfumes, plásticos y aromatizantes. Es un importante material de partida para las síntesis de ésteres acetoacéticos alfa-sustituidos y compuestos cíclicos como pirazol, pirimidina y derivados de cumarina. Actúa como intermediario en la síntesis de vitaminas y productos farmacéuticos. Encuentra aplicación como eliminador de formaldehído.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, cloroformo, éter y acetona.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, metales alcalinos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-97-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00009199
Clave InChI XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl acetoacetate
Punto de fusión -43°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.419
Cantidad 250 g
Beilstein 385838
Índice Merck 14,3758
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,chloroform,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido