Learn More
Ethyl Alcohol, ≥99.5%, Pure, Honeywell™
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Ver más especificaciones
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
etanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Especificaciones
Ethyl alcohol, Pure
0.789g/mL at 20°C
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
≥99.5%
64-17-5
14°C (57.2°F)
CH3CH2OH
UN1170
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
etanol
702
46.07g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Ethanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-578-6
Nombre del producto
  • Ethyl alcohol, Pure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.