Learn More
Bel-Art™ Hidrómetro de alcohol etílico
El hidrómetro de alcohol etílico Bel-Art™ se usa para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas y está disponible en varios intervalos del 0 al 206 %.
118.00€ - 141.72€
Especificaciones
Tipo | Hidrómetro |
---|---|
Exactitud | ± 0,2 % |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Incluye | Declaración de precisión |
Material | Lastre, vidrio |
Código de producto | Marca | Alcohol Range | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Alcohol Range | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17480264
|
Bel-Art™
B61807-4500 |
Del 60 al 80% |
139.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17490264
|
Bel-Art™
B61807-4600 |
Del 105 al 125% |
139.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17400274
|
Bel-Art™
B61807-4700 |
Del 125 al 145% |
139.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17410274
|
Bel-Art™
B61807-4800 |
Del 145 al 165% |
138.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17420274
|
Bel-Art™
B61807-4900 |
Del 165 al 185% |
141.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17430274
|
Bel-Art™
B61807-5000 |
Del 185 al 206% |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- 300 mm (12 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Made according to the Bureau of Internal Revenue, U.S. Treasury Department, the tolerances listed for these hydrometers are those outlined in Circular 555 of the National Bureau of Standards, Testing of Hydrometers
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
- Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Especificaciones
Hidrómetro | |
300 mm | |
Lastre, vidrio | |
Sin plomo | |
15 °C |
± 0,2 % | |
Declaración de precisión | |
12 in | |
Determinación del grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ Hidrómetro de alcohol etílico