Learn More
(Benzoato de etilo)tribonilcromo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379818
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Catalizador de hidrogenación.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32874-26-3
Fórmula molecular C12H10CrO5
Peso molecular (g/mol) 286.203
Número MDL MFCD02683559
Clave InChI SWSAJUVURPSGIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzoate tricarbonylchromium, ethyl benzoate tricarbonylchromium 0, tris carbon monoxide ethyl benzoate chromium
PubChem CID 13222494
Nombre IUPAC monóxido de carbono; cromo; benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethyl benzoate)tricarbonylchromium
Punto de fusión 54°C to 59°C
Color Naranja
Cantidad 5 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo