Learn More
Butirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Descripción
Ethyl butyrate is used in flavors and fragrances. It is used as a solvent in perfumery products, and as a plasticizer for cellulose. It is used in the preparation of novel 2-cyanopyrimidines as cathespin K inhibitors. It is also used in the synthesis of pyridobenzimidazole derivatives exhibiting antifungal activity by the inhibition of β-1,6-glucan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butirato de etilo se usa en saborizantes y fragancias. Se utiliza como disolvente en productos de perfumería y como plastificador para celulosa. Se utiliza en la preparación de nuevas 2-cianopirimidinas como los inhibidores de catepsina K. También se usa en la síntesis de derivados de piridobencimidazol que tienen propiedades antifúngicas, porque inhiben el β-1,6-glucano.
Solubilidad
Soluble en glicol de propileno, aceite de parafina y queroseno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
El butirato de etilo se usa en saborizantes y fragancias. Se utiliza como disolvente en productos de perfumería y como plastificador para celulosa. Se utiliza en la preparación de nuevas 2-cianopirimidinas como los inhibidores de catepsina K. También se usa en la síntesis de derivados de piridobencimidazol que tienen propiedades antifúngicas, porque inhiben el β-1,6-glucano.
Solubilidad
Soluble en glicol de propileno, aceite de parafina y queroseno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl butyrate |
Punto de fusión | -93°C |
Densidad | 0.879 |
Punto de ebullición | 119°C to 120°C |
Temperatura de inflamación | 26°C (79°F) |
Índice de refracción | 1.392 |
Cantidad | 1000 mL |
Número UN | UN1180 |
Beilstein | 506331 |
Índice Merck | 14,3775 |