Learn More
Butirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774221
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-54-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009394
Clave InChI OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
Nombre IUPAC butanoato de etilo
SMILES CCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl butyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -93.3°C
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 270
Índice Merck 15, 3830
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.