Learn More
Dibromofluoroacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399195
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11399195
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16491.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-53-7 | C4H5Br2FO2 | 263.89 g/mol
Ethyl dibromofluoroacetate is a reagent used in the preparation of fluorinated molecules in organic synthesis. It is involved in the Reformatsky-type reaction to prepare syn-alfa-bromo-alfa-fluoro-beta-lactams by using diethylzinc. It is also used to prepare 2-fluoroaziridine-2-carboxylates by reaction with imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibromofluoroacetato de etilo es un reactivo utilizado en la preparación de moléculas fluoradas en síntesis orgánica. Participa en la reacción de tipo Reformsky para preparar sin-alfa-bromo-alfa-fluoro-beta-lactamas mediante el uso de dietilcinc. También se utiliza para preparar 2-fluoroaziridina-2-carboxilatos por reacción con iminas.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-53-7
Fórmula molecular C4H5Br2FO2
Peso molecular (g/mol) 263.89
Número MDL MFCD00042068
Clave InChI COYRDMUQLSIAEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl dibromofluoroacetate, dibromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyldibromofluoroacetate, 2,2-dibromo-1-ethoxy-2-fluoroethan-1-one, acmc-1aqw2, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoracetate, ethyl 2,2-dibromo-2-fluoro-acetate
PubChem CID 2737168
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-2-fluoroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl dibromofluoroacetate
Densidad 1.894
Punto de ebullición 82°C (33 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal Br2CFCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.4635
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1762048
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.89
Porcentaje de pureza 97%