Learn More
Diclorofosfato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477490 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10503314 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10744041 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10477490
Marca: Thermo Scientific Acros 118380250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1498-51-7
Fórmula molecular C2H5Cl2O2P
Peso molecular (g/mol) 162.94
Número MDL MFCD00002069
Clave InChI YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl dichlorophosphate, ethyl phosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, ethyl ester, ethyldichlorophosphate, dichloroethoxyphosphine oxide, ethylphosphoric acid dichloride, dichlorophosphoric acid, ethyl ester, unii-4ip5dtw75u, ethylesterdichlorid german, hsdb 417
PubChem CID 15158
Nombre IUPAC 1-diclorofosforiloxietano
SMILES CCOP(=O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl dichlorophosphate
Nombre de nota 97%
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.3730g/mL
Punto de ebullición 167°C (758.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OP(O)Cl2
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 25 g
Beilstein 01,332
Gravedad específica 1.373
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl dichlorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.