Learn More
Digol de etilo, puro, Fisher Chemical
Catalog Number 10366420
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 111-90-0
Punto de fusión -80°C
Color Incolora
Punto de ebullición 197°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H14O3
Número MDL 2872
Cantidad 2.5 L
Sinónimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
Clave InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 134.175
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17g/mol
Forma física Líquido