Learn More
(E)-2-Ciano-3-etoxicrotonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352259
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11352259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27244.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932750-29-3 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932750-29-3
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD01743485
Clave InChI YKXFOGAYPIPTKF-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxycrotonate, ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, 2-butenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoate, e-2-cyano-3-ethoxycrotonic acid ethyl ester, e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 6387109
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-etoxibut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=C(C#N)C(=O)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 98%