Learn More
Etil (etoximetilen)cianoacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate |
| Punto de fusión | 47°C to 52°C |
| Punto de ebullición | 190°C to 191°C (30 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 130°C (266°F) |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 878814 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |