Learn More
Cloruro de glutarilo de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
15435768 5 mL 5 ml
15445768 25 mL 25 ml
2 options
Código de producto. 15435768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59443.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5205-39-0 | C7H11ClO3 | 178.612 g/mol
Ethyl glutaryl chloride is a main cationic monomer, it can bring quaternary ammonium salt
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de glutarilo de etilo es un monómero catiónico principal, puede llevar sal de amonio cuaternario
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5205-39-0
Fórmula molecular C7H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 178.612
Número MDL MFCD00013659
Clave InChI KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
PubChem CID 78881
Nombre IUPAC 5-cloro-5-oxopentanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl glutaryl chloride
Densidad 1.139
Punto de ebullición 68°C to 70°C (0.07 mmHg)
Fórmula lineal ClCO(CH2)3COOC2H5
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1099817
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido