Learn More
Glicolato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925081 500 g Frasco de vidrio 500 g
10799901 25 g Frasco de vidrio 25 g
10269740 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 11925081
Marca: Thermo Scientific Acros 410085000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-50-7
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00021970
Clave InChI ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
Nombre IUPAC 2-hidroxiacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl glycolate
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 158.0°C to 159.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2COOCH2CH3
Índice de refracción 1.4170 to 1.4200
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl glycolate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.