Learn More
Glioxilato de etilo, solución ca. 50 % en tolueno, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354076
Glioxilato de etilo, solución ca. 50 % en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354076
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11354076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19207.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Ethyl glyoxylate is widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals (high reactivity of aldehyde function). It is used in the synthesis of a biodegradable polymer, poly(ethyl glyoxylate). It is actively involved in the Friedel-Crafts alkylation reactions with thiophenes to give the corresponding secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glioxilato de etilo se utiliza ampliamente como intermedio en la síntesis de productos farmacéuticos (alta reactividad de la función aldehído). Se utiliza en la síntesis de un polímero biodegradable, poli(glioxilato de etilo). Participa activamente en las reacciones de alquilación de Friedel-Crafts con tiofenos para dar lugar a los alcoholes secundarios correspondientes.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-44-7
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.089
Número MDL MFCD00044009
Clave InChI DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 70211
ChEBI CHEBI:53275
Nombre IUPAC 2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl glyoxylate
Densidad 1.003
Punto de ebullición 110°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1209486
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50 % de sol. en tolueno
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0455576 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog NumberL19207.36,L19207.22
Número de loteA0440688 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog NumberL19207.36,L19207.22
Número de lote10157806 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL19207.36,L19207.22
Número de lote10185931 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL19207.36,L19207.22
Número de lote10235798 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL19207.36,L19207.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Toluene, Ethyl glyoxylate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Glioxilato de etilo, solución ca. 50 % en tolueno, Thermo Scientific Chemicals >