Learn More
Hexanoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl hexanoate |
| Punto de fusión | -67°C |
| Densidad | 0.873 |
| Punto de ebullición | 166°C |
| Temperatura de inflamación | 49°C (121°F) |
| Índice de refracción | 1.4075 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3272 |
| Índice Merck | 14,3777 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.21 |
| Mostrar más |