Learn More
Mesitilglioxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl mesitylglyoxylate |
| Punto de ebullición | 164°C to 165°C (10 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.512 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2970031 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.27 |
| Porcentaje de pureza | 97% |