Learn More
Etilmetilcetona, extrapura, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10050160 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10050160 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
11468253 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10355800 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10010130 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10487250 5 L Recipiente de metal 5 litros
10102050 25 L Recipiente de metal 25 LT
6 options
Código de producto. 10050160
Marca: Fisher Chemical E/1450/15
Solicitar formato a granel o personalizado
C4H8O, número CAS-78-93-3, metiletilcetona, acetona de metilo, 2-butanona, meetco, butanona, 3-butanona, etilmetilcetona, 2,5 l, 80 °C, CHEBI:28398, incoloro, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-ona, -87 °C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanona, metiletilcetona, butanona, etilmetilcetona, metilacetona, 3-butanona, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión -87 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 80 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 l
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11 g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.