Learn More
N-hidroxiacetilidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó el N-hidroxiacetilidato de etilo en la síntesis de O-acil-y O-nitrofenilhidroxilaminas, ácido hidroxámico de etoxicarbonilhidrazidas y etil O-(2,4-dinitrofenil)acetohidroxamato.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utilizó el N-hidroxiacetilidato de etilo en la síntesis de O-acil-y O-nitrofenilhidroxilaminas, ácido hidroxámico de etoxicarbonilhidrazidas y etil O-(2,4-dinitrofenil)acetohidroxamato.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl N-hydroxyacetimidate |
Punto de fusión | 23°C to 25°C |
Punto de ebullición | 55°C to 58°C (6 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 77°C (171°F) |
Índice de refracción | 1.434 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1700260 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Decompose in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.12 |