Learn More
Oleato de etilo, puro, para la saponificación, Fisher Chemical
Código de producto. 10786091 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 10786091
Marca: Fisher Chemical E/1460/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 111-62-6
Punto de fusión 10°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 210°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C20H38O2
Número MDL 9579
Cantidad 500 mL
Sinónimo ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
Clave InChI LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 310.522
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.52g/mol
Forma física Líquido