Learn More
Fenilacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Ethyl phenylacetate |
Punto de fusión | -29.0°C |
Densidad | 1.0300 g/mL |
Punto de ebullición | 226.0°C |
Temperatura de inflamación | 102°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5CH2CO2C2H5 |
Índice de refracción | 1.4970 to 1.4990 |
Cantidad | 1 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl phenylacetate