Learn More
Etil picolinato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468260
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-52-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00006292
Clave InChI FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
Nombre IUPAC etil piridina-2carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl picolinate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 2°C
Color Rosa o amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5090 to 1.511
Cantidad 100 mL
Beilstein 22, 35
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido