Learn More
Oxalato de potasio etílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447517
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15447517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35403.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1906-57-6 | C4H5KO4 | 156.178 g/mol
Ethyl potassium oxalate is used to prepare oxalic acid ethyl ester 2-oxo-3-phenyl-propyl ester by reacting with 1-bromo-3-phenyl-acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de potasio etílico se utiliza para preparar el éster etílico de ácido oxálico, el éster de 2-oxo-3-fenil-propilo, al someter a reacción con la 1-bromo-3-fenil-acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1906-57-6
Fórmula molecular C4H5KO4
Peso molecular (g/mol) 156.178
Número MDL MFCD00045861
Clave InChI RLPQQBNSTHRHEK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyl potassium oxalate, potassium ethyl oxalate, ethanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate, oxalic acid 1-ethyl 2-potassium salt, ethanedioic acid, 1-ethyl ester, potassium salt 1:1, potassium ethoxy oxo acetate, ambkkkkk567, oxalic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium monoethyl oxalate
PubChem CID 23678856
Nombre IUPAC potasio; 2-etoxi-2-oxacetato
SMILES CCOC(=O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl potassium oxalate
Punto de fusión 220°C to 223°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 97%