Learn More
Propionato de etilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337128
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 Kg
Código de producto. 11337128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015498.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-37-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00009308
Clave InChI FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
Nombre IUPAC propanoato de etilo
SMILES CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propionate
Punto de fusión -73°C
Densidad 0.891 g/mL
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Índice de refracción 1.385
Cantidad 1 kg
Número UN UN1195
Beilstein 506287
Índice Merck 14,3847
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Forma física Líquido