Learn More
Salicilato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 146.00€
CAS | 118-61-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O3 |
Peso molecular (g/mol) | 166.176 |
Número MDL | MFCD00002215 |
Clave InChI | GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester |
PubChem CID | 8365 |
Nombre IUPAC | etil 2-hidroxibenzoato |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449332
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10101.22 |
100 g |
24.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11459332
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10101.36 |
500 g |
43.10€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11431870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10101.0E |
2500 g |
146.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
118-61-6 | |
166.176 | |
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N | |
8365 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O |
C9H10O3 | |
MFCD00002215 | |
ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester | |
etil 2-hidroxibenzoato |
Especificaciones
Ethyl salicylate | |
1°C | |
232°C | |
C9H10O3 | |
MFCD00002215 | |
14,3850 | |
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N | |
etil 2-hidroxibenzoato | |
8365 | |
99% |
118-61-6 | |
1.13 | |
107°C (224°F) | |
1.522 | |
907659 | |
ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O | |
166.176 | |
166.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-265-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VO3000000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only