missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Undecanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11491027

Undecanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11491027
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11491027

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23416.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 627-90-7
Fórmula molecular C13H26O2
Peso molecular (g/mol) 214.35
Número MDL MFCD00008958
Clave InChI IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanoic acid, ethyl ester, ethyl undecylate, undecanoic acid ethyl ester, ethyl hendecanoate, ethyl n-undecanoate, n-undecanoic acid ethyl ester, fema no. 3492, ethyl undecanoate, acmc-1ayp4, undecanoic acid, ethylester
PubChem CID 12327
Nombre IUPAC undecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl undecanoate
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.861
Punto de ebullición 103°C to 105°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.429
Cantidad 25 g
Beilstein 1767805
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.35
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Undecanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado